6-(Trifluormethyl)indol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBIN-0167-25GEA
1540
EUR
COBBIN-0167-25G
COBBIN-0167-5G
COBBIN-0167-1G
6-(Trifluormethyl)indol
6-(Trifluoromethyl)indole
Formel:
C₉H₆F₃N Molecular Weight: 185,15 g/mol Schmelzpunkt: 109…110 °C |
MDL:
MFCD00272316 CAS-Nummer: 13544-43-9 |