Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC019.2NP.L5EA 151 EUR
ACSDC019.2NP.L5 ACSDC019.2NP.L25 ACSDC019.2NP.L1
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022