Molybdän(VI)oxid ≥99,998% (Mo-Basis), PURATREM
Lieferant: ABCR GMBH
|
Achtung
|
ABCRAB121057.0050EA
0
EUR
ABCRAB121057.0050
Molybdän(VI)oxid ≥99,998% (Mo-Basis), PURATREM
Molybdenum(VI) oxide
Formel:
MoO₃ Molecular Weight: 143,94 g/mol Siedepunkt: (Subl.) Schmelzpunkt: 795 °C Dichte: 4,69 |
MDL:
MFCD00003469 CAS-Nummer: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06321 |