Ferrocen ≥98%

Lieferant: ABCR GMBH

Synonyme: Bis(cyclopentandienyl)eisenDi(cyclopentandienyl)eisen

ABCRAB128849.0500EA 0 EUR
ABCRAB128849.0500
Ferrocen ≥98%
Ferrocen

Metallocenes, Derivatives & Cp Precursors, Volatile Organometallics for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD

Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molecular Weight: 186,04 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…173 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR