tert-Butylchlordimethylsilan
Lieferant: ABCR GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid
, tert-Butyl-chlordimethylsilan
, Chlor-tert-butyldimethylsilan
, tert-Butyldimethylchlorsilan
ABCRAB110914.0100EA
0
EUR
ABCRAB110914.0100
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molecular Weight: 150,72 g/mol Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 87…90 °C Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 22 °C |
MDL:
MFCD00000501 CAS-Nummer: 18162-48-6 EINECS: 242-042-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...