α-Linolensäure

Lieferant: ABCR GMBH

Synonyme: ALA9Z,12Z,15Z-OctadecatriensäureLinolensäurecis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure

ABCRAB137747.0025EA 0 EUR
ABCRAB137747.0025
α-Linolensäure
α-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278,44 g/mol
Siedepunkt: 443 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9,5 °C
Dichte: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR