Yttrium(III)acetylacetonat Hydrat ≥99,9% (Y-Basis)
Lieferant: ABCR GMBH
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(2,4-pentandionato-O,O')yttrium(III) Hydrat
, Yttrium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O') Hydrat
, Yttrium(III)-2,4-pentandionat Hydrat
, Tri(2,4-pentandionato-O,O')yttrium(III) Hydrat
ABCRAB122284.0005EA
0
EUR
ABCRAB122284.0005
STRE93-3901-100G
Yttrium(III)acetylacetonat Hydrat ≥99,9% (Y-Basis)
Yttrium(III)acetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O Molecular Weight: 404,25 g/mol |
MDL:
MFCD00013509 CAS-Nummer: 207801-29-4 EINECS: 239-607-2 |