Wolframatophosphorsäure Hydrat ≥99%
Lieferant: ABCR GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecawolframophosphorsäure Hydrat
, Phosphorwolframsäure Hydrat
ABCRAB114501.0025EA
0
EUR
ABCRAB114501.0025
Wolframatophosphorsäure Hydrat ≥99%
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O Molecular Weight: 2898,07 g/mol Schmelzpunkt: 107 °C |
MDL:
MFCD00011342 CAS-Nummer: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,07521 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...