Tantal(V)oxid ≥99,8% (99.95+%-Ta)

Lieferant: ABCR GMBH

Synonyme: di-Tantalpentaoxid

ABCRAB122123.0025EA 0 EUR
ABCRAB122123.0025
Tantal(V)oxid ≥99,8% (99.95+%-Ta)
Tantal(V)oxid
Formel: O₅Ta₂
Molecular Weight: 441,89 g/mol
Schmelzpunkt: 1800 °C
Dichte: 8,2
MDL: MFCD00011254
CAS-Nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR