Trimethylsilylacetylen
Lieferant: ABCR GMBH
Synonyme:
Trimethylsilylethin
ABCRAB102117.0025EA
0
EUR
ABCRAB102117.0025
Trimethylsilylacetylen
Trimethylsilylacetylen
Formel:
C₅H₁₀Si Molecular Weight: 98,22 g/mol Siedepunkt: 53 °C (1013 hPa) Dichte: 0,7111 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –34 °C |
MDL:
MFCD00008569 CAS-Nummer: 1066-54-2 EINECS: 213-919-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...