2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan

Lieferant: ABCR GMBH

Synonyme: 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxan

ABCRAB110486.0100EA 0 EUR
ABCRAB110486.0100
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
Formel: C₄H₁₆O₄Si₄
Molecular Weight: 240,51 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039567
CAS-Nummer: 2370-88-9
EINECS: 219-137-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR