ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO018062-5GEA 0 EUR
FLUO018062.1G FLUO018062-5G
ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon
ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,1 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154…156 °C
MDL: MFCD00000197
CAS-Nummer: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8,III