2-Bromcumol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0471-100GEA
302
EUR
COBBOT-0471-100G
2-Bromcumol
2-Bromcumol
Formel:
C₉H₁₁Br |
MDL:
MFCD00051567 CAS-Nummer: 7073-94-1 EINECS: 230-370-0 UN: 3082 ADR: 9,III |