Zinksulfat 0.1 mol konzentrierte wässrige Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
4800.EA 0 EUR
4800.
Zinksulfat 0.1 mol konzentrierte wässrige Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T. Baker®
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002