Magnesiumoxid ≥99,99% (Mg-Basis), PURATREM

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

Synonyme: gebrannte Magnesia

STRE12-2025-5GEA 99.7 EUR
STRE12-2025-5G
Magnesiumoxid ≥99,99% (Mg-Basis), PURATREM
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR