Gadolinium ≥99,9%, Pulver

Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr

ABCRAB120497.0025EA 0 EUR
ABCRAB120497.0025
Gadolinium ≥99,9%, Pulver
Gadolinium
Formel: Gd
Molecular Weight: 157,25 g/mol
Siedepunkt: 3233 °C
Schmelzpunkt: 1311 °C
Dichte: 7,898
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,04346

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR