Eisen ≥99,9%, Pulver

Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr

ABCRAB120662.0250EA 0 EUR
ABCRAB120662.0250
Eisen ≥99,9%, Pulver
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR