Dysprosium ≥99,9%, Pulver

Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr

ABCRAB106853.0025EA 0 EUR
ABCRAB106853.0025
Dysprosium ≥99,9%, Pulver
Dysprosium
Formel: Dy
Molecular Weight: 162,5 g/mol
Siedepunkt: 2335 °C
Schmelzpunkt: 1409 °C
Dichte: 8,54
MDL: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,03531

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR