Calciumhydrid ≥97%

Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr

Synonyme: Calciumdihydrid

ABCRAB119776.0250EA 0 EUR
ABCRAB119776.0250
Calciumhydrid ≥97%
Calciumhydrid
Formel: H₂Ca
Molecular Weight: 42,09 g/mol
Schmelzpunkt: 816 °C (in H₂)
Dichte: 1,9
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR