Dinatriumhexachloropalladat ≥98%
Lieferant: ABCR GMBH
Achtung
Synonyme: Natriumhexachloropalladat(IV)
ABCRAB121388.0001EA 0 EUR
ABCRAB121388.0001
Dinatriumhexachloropalladat ≥98%
Dinatriumhexachloropalladat
Formel: Cl₆Na₂Pd
Molecular Weight: 365,12 g/mol
MDL: MFCD00014235
CAS-Nummer: 53823-60-2
EINECS: 258-809-1