Phthalsäure ≥99,5%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Benzoldicarbonsäure
N985-500GEA
136
EUR
N985-500G
Phthalsäure ≥99,5%
Phthalsäure
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166,13 g/mol Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79 °C Dichte: 1,576 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002467 CAS-Nummer: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Merck Index: 12,07527 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay |
|
Chloride |
|
Heavy Metals (as Pb) |
|
Insoluble Matter |
|
Iron |
|
Nitrate |
|
Residue after Ignition |
|
Sulphate |
|
Water |