6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL669679-5GEA 29 EUR
SIAL669679-5G SIAL669679-1G
6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₅
Molecular Weight: 184,1100 g/mol
MDL: MFCD02180840
CAS-Nummer: 6635-31-0