6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4120-25GEA 129 EUR
COBBCA-4120-25G COBBCA-4120-5G COBBCA-4120-1G
6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
6-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₅
Molecular Weight: 184,1100 g/mol
MDL: MFCD02180840
CAS-Nummer: 6635-31-0