Cyclopropansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL640573-500MGEA 344 EUR
SIAL640573-500MG SIAL640573-100MG
Cyclopropansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropansulfonylchlorid
Formel: C₃H₅ClO₂S
Molecular Weight: 140,59 g/mol
MDL: MFCD01631933
CAS-Nummer: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II