2-Methyl-5-(trifluormethoxy)anisol ≥97%
|
Achtung
|
H33477.03EA
154
EUR
H33477.03
H33477.MD
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)anisol ≥97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)anisol
Formel:
C₉H₉F₃O₂ Molecular Weight: 206,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399698 CAS-Nummer: 1261444-86-3 |