3-(Pentafluorthio)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H35190.05EA
0
EUR
H35190.05
H35190.06
H35190.03
3-(Pentafluorthio)anilin ≥97%
3-(Pentafluorthio)anilin
Formel:
C₆H₆F₅NS Molecular Weight: 218,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00674199 CAS-Nummer: 2993-22-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |