2-Chlor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H35247.03EA 134 EUR
H35247.03 H35247.MD
2-Chlor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₄ClF₅OS
Molecular Weight: 266,61
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22988924
CAS-Nummer: 1431329-76-8