4-Amino-1-methylpiperidin
Lieferant: CHEMPUR
CHMP60-0153.5EA 0 EUR
CHMP60-0153.5 CHMP60-0153.1
4-Amino-1-methylpiperidin
4-Amino-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,1888 g/mol
MDL: MFCD01570549
CAS-Nummer: 41838-46-4