4-Amino-1-isopropylpiperidin
Lieferant: CHEMPUR
CHMP60-0006.1EA 0 EUR
CHMP60-0006.1 CHMP60-0006.5
4-Amino-1-isopropylpiperidin
4-Amino-1-isopropylpiperidin
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,2419 g/mol
MDL: MFCD03411606
CAS-Nummer: 127285-08-9