4-(1-Piperidinyl)anilin
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENADH625.10EA
0
EUR
MENADH625.10
4-(1-Piperidinyl)anilin
4-(1-Piperidinyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol |
MDL:
MFCD00051688 CAS-Nummer: 2359-60-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |