4-(1-Piperidinyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB05830EAEA 0 EUR
MAYBBTB05830EA MAYBBTB05830DA MAYBBTB05830.50
4-(1-Piperidinyl)anilin
4-(1-Piperidinyl)anilin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176,26
MDL: MFCD00051688
CAS-Nummer: 2359-60-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III