2-Amino-N-methylbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO018186-10GEA
54
EUR
FLUO018186-10G
FLUO018186.5G
2-Amino-N-methylbenzamid
2-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD00060602 CAS-Nummer: 4141-08-6 |