2-Amino-N-isopropylbenzamid, Supelco®
36941-250MGEA
0
EUR
36941-250MG
2-Amino-N-isopropylbenzamid, Supelco®
2-Amino-N-isopropylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O |
MDL:
MFCD00143620 CAS-Nummer: 30391-89-0 EINECS: 250-175-4 |