2-Amino-N-isopropylbenzamid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
C10280000
EHERC10280000EA 88 EUR
EHERC10280000
2-Amino-N-isopropylbenzamid
2-Amino-N-isopropylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MDL: MFCD00143620
CAS-Nummer: 30391-89-0
EINECS: 250-175-4