2-Amino-N-sec-butylbenzamid ≥96%
Achtung
H50724.03EA 91.4 EUR
H50724.03
2-Amino-N-sec-butylbenzamid ≥96%
2-Amino-N-sec-butylbenzamid
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00116303
CAS-Nummer: 30391-87-8