3-(4-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%, JRD
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32381.MDEA 62.4 EUR
H32381.MD H32381.03
3-(4-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%, JRD
3-(4-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 216,18
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863355
CAS-Nummer: 1000932-18-2