3-(3-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%, JRD
|
Achtung
|
H31664.03EA
159
EUR
H31664.03
H31664.MD
3-(3-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%, JRD
3-(3-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Molecular Weight: 216,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519314 CAS-Nummer: 1092460-66-6 |