3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure ≥94%
|
Achtung
|
H31679.MDEA
39.3
EUR
H31679.MD
H31679.03
3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure ≥94%
3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₃ Molecular Weight: 268,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025398 CAS-Nummer: 916420-74-1 |