4-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD00691.10EA
0
EUR
MAYBJFD00691.10
MAYBJFD00691.1
4-Benzyl-4-hydroxypiperidin
4-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,27 g/mol |
MDL:
MFCD00023147 CAS-Nummer: 51135-96-7 EINECS: 257-003-7 |