1-Benzyl-4-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL152986-25GEA 88 EUR
SIAL152986-25G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,27 g/mol
MDL: MFCD00006503
CAS-Nummer: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9