1-Benzyl-4-hydroxypiperidin ≥97%
Lieferant: ABCR GMBH
|
Achtung
|
ABCR10932EA
0
EUR
ABCR10932
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,27 g/mol Siedepunkt: 121…123 °C (0,7 mmHg) Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006503 CAS-Nummer: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 |