2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril 97%, JRD
|
Gefahr
|
H31652.03EA
147
EUR
H31652.03
H31652.MD
2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril 97%, JRD
2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₁₀H₅F₆NO Molecular Weight: 269,14 g/mol Schmelzpunkt: 46…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519321 CAS-Nummer: 1092460-75-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |