2-Chlor-2'-methoxyacetanilid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT9G-909.1EA
0
EUR
BIOT9G-909.1
BIOT9G-909.5
BIOT9G-909.500
2-Chlor-2'-methoxyacetanilid
2-Chlor-2'-methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD00095394 CAS-Nummer: 55860-22-5 |