5-Brom-4-octylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6115-1GEA
89.5
EUR
COBBHC-6115-1G
COBBHC-6115-5G
5-Brom-4-octylpyrimidin
5-Bromo-4-octylpyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₉BrN₂ |
MDL:
MFCD10699650 CAS-Nummer: 1033201-80-7 |