5-Brom-4-butylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6072-1GEA 185 EUR
COBBHC-6072-1G COBBHC-6072-5G
5-Brom-4-butylpyrimidin
5-Bromo-4-butylpyrimidine
Formel: C₈H₁₁BrN₂
MDL: MFCD09800931
CAS-Nummer: 4595-64-6