5-Brom-4-isopropylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6071-1GEA
251
EUR
COBBHC-6071-1G
COBBHC-6071-5G
5-Brom-4-isopropylpyrimidin
5-Brom-4-isopropylpyrimidin
Formel:
C₇H₉BrN₂ |
MDL:
MFCD09800930 CAS-Nummer: 951884-28-9 |