1-Hydroxy-9,10-anthrachinon ≥98,0% (durch HPLC)
Achtung
TCIAH0354-25GEA 239 EUR
TCIAH0354-25G TCIAH0354-5G
1-Hydroxy-9,10-anthrachinon ≥98,0% (durch HPLC)
1-Hydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₃
Molecular Weight: 224,2115 g/mol
MDL: MFCD00058946
CAS-Nummer: 129-43-1
EINECS: 204-946-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/89/28970389.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C