1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Lieferant: Biotium
00300.EA 178 EUR
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 238,241 g/mol
MDL: MFCD00001219
CAS-Nummer: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2