4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13616.POREA 0 EUR
CHMPFL13616.POR
4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid
4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₅ClN₂
MDL: MFCD00013461
CAS-Nummer: 118427-29-5