3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12750.06EA
205
EUR
A12750.06
A12750.14
A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazol 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazol
Formel:
C₇H₁₃N₃ Molecular Weight: 139,20 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067987 CAS-Nummer: 82560-12-1 EINECS: 450-360-1 |